Quinoxaline
Fournisseur: Molekula
28973649-100G
MOLE28973649-100GEA 0 EUR InStock
MOLE28973649-100G
Quinoxaline
Quinoxaline
Formule: C₈H₆N₂
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 1.1485 g/cm³ (32 °C)
Numéro MDL: MFCD00006719
Numéro CAS: 91-19-0
EINECS: 202-047-4
Merck Index: 12,08263
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité