Chlorure de tétradécyltrimethylammonium
Fournisseur: Molekula
28986024-25G
MOLE28986024-25GEA 0 EUR InStock
MOLE28986024-25G
Chlorure de tétradécyltrimethylammonium
Chlorure de tétradécyltrimethylammonium
Formule: C₁₇H₃₈ClN
Numéro MDL: MFCD00059968
Numéro CAS: 4574-04-3
EINECS: 224-958-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité