Chlorure d'acétylcholine
Fournisseur: Molekula
29010529-100G
MOLE29010529-100GEA 0 EUR InStock
MOLE29010529-100G
Chlorure d'acétylcholine
Chlorure d'acétylcholine
Formule: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1.263 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011698
Numéro CAS: 60-31-1
EINECS: 200-468-8
Merck Index: 13,00089
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité