2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Methyl-5-thio-1,3,4-thiadiazole, 5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
29054861-100G
MOLE29054861-100GEA 0 EUR InStock
MOLE29054861-100G
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₃H₄N₂S₂
MW: 132,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038349
Numéro CAS: 29490-19-5
EINECS: 249-667-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité