Benzalkonium chlorure 50% en solution aqueuse
Fournisseur: Molekula
Danger
29089235-500ML
MOLE29089235-500MLEA 0 EUR InStock
MOLE29089235-500ML
Benzalkonium chlorure 50% en solution aqueuse
Benzalkonium chlorure
Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145757
Numéro CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité