Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Difluorobenzaldéhyde

Fournisseur: Molekula
Attention

29107207-5G
MOLE29107207-5GEA 0 EUR InStock
MOLE29107207-5G
2,5-Difluorobenzaldéhyde
2,5-Difluorobenzaldéhyde


Formule: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Point d'ébullition: 65…66 °C (20 mmHg)
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010327
Numéro CAS: 2646-90-4
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité