2,6-Dinitroaniline
Fournisseur: Molekula
Danger
29109024-25G
MOLE29109024-25GEA 0 EUR InStock
MOLE29109024-25G
2,6-Dinitroaniline
2,6-Dinitroaniline
Formule: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 136 °C
Densité: 1.629 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007148
Numéro CAS: 606-22-4
EINECS: 210-108-1
ONU: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03299
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité