Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrazinium sulfate

Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: Hydrazine sulphate salt, Hydrazine sulphate

29155210-1KG
MOLE29155210-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE29155210-1KG
Hydrazinium sulfate
Hydrazinium sulfate


Formule: NH₂NH₂·H₂SO₄
MW: 130,12 g/mol
Point de fusion: 254 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044873
Numéro CAS: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=7a677e6f1725cfa1b9bdef05cc04304e6739079e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité