Oxytétracycline chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
29241094-25G
MOLE29241094-25GEA 0 EUR InStock
MOLE29241094-25G
Oxytétracycline chlorhydrate
Oxytétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₉
Numéro MDL: MFCD00135815
Numéro CAS: 2058-46-0
EINECS: 218-161-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité