Phtalaldéhyde
Fournisseur: Molekula
Danger
29247150
MOLE29247150EA 0 EUR InStock
MOLE29247150
Phtalaldéhyde
Phtalaldéhyde
Formule: C₈H₆O₂
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Numéro MDL: MFCD00003335
Numéro CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité