5-Nitroisophtalate de monométhyle
Fournisseur: Molekula
29299560-100G
MOLE29299560-100GEA 0 EUR InStock
MOLE29299560-100G
5-Nitroisophtalate de monométhyle
5-Nitroisophtalate de monométhyle
Formule: C₉H₇NO₆
Point de fusion: 177…180 °C
Numéro MDL: MFCD00009793
Numéro CAS: 1955-46-0
EINECS: 217-793-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité