Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthylpyridazine

Fournisseur: Molekula
Attention

29354234-100MG
MOLE29354234-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE29354234-100MG
4-Méthylpyridazine
4-Méthylpyridazine


Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (0.8 mmHg)
Densité: 1,0641 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011594
Numéro CAS: 1120-88-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité