N-Phénylmaleimide
Fournisseur: Molekula
29392063-100G
MOLE29392063-100GEA 0 EUR InStock
MOLE29392063-100G
N-Phénylmaleimide
N-Phénylmaleimide
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84…86 °C
Numéro MDL: MFCD00005502
Numéro CAS: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07452
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité