2'-Chloroacétophénone
Fournisseur: Molekula
Attention
29513539-100G
MOLE29513539-100GEA 0 EUR InStock
MOLE29513539-100G
2'-Chloroacétophénone
2'-Chloroacétophénone
Formule: C₈H₇ClO
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Densité: 1.189 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000560
Numéro CAS: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
ONU: 3416
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité