2-Phénoxyaniline
Fournisseur: Molekula
29529332-25G
MOLE29529332-25GEA 0 EUR InStock
MOLE29529332-25G
2-Phénoxyaniline
2-Phénoxyaniline
Formule: C₁₂H₁₁NO
Point d'ébullition: 170 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 46…48 °C
Numéro MDL: MFCD00035765
Numéro CAS: 2688-84-8
EINECS: 220-254-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité