5-Chloro-2-méthylindole
Fournisseur: Molekula
29705673-1G
MOLE29705673-1GEA 0 EUR InStock
MOLE29705673-1G
5-Chloro-2-méthylindole
5-Chloro-2-méthylindole
Formule: C₉H₈ClN
Point d'ébullition: 130…140 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 129 °C
Numéro MDL: MFCD00005619
Numéro CAS: 1075-35-0
EINECS: 214-052-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité