Alcool 2-chloro-5-nitrobenzylique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (2-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
29814067-5G
MOLE29814067-5GEA 0 EUR InStock
MOLE29814067-5G
Alcool 2-chloro-5-nitrobenzylique
Alcool 2-chloro-5-nitrobenzylique
Formule: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Point de fusion: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00007297
Numéro CAS: 80866-80-4
EINECS: 279-584-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité