Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Naphtonitrile

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Cyanonaphthalene, Naphthalene-1-carbonitrile

29883579-25G
MOLE29883579-25GEA 0 EUR InStock
MOLE29883579-25G
1-Naphtonitrile
1-Naphtonitrile


Formule: C₁₁H₇N
MW: 153,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003866
Numéro CAS: 86-53-3
EINECS: 201-679-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité