1,3-Oxazolidine-2-one
Fournisseur: Molekula
29964445-100G
MOLE29964445-100GEA 0 EUR InStock
MOLE29964445-100G
1,3-Oxazolidine-2-one
1,3-Oxazolidine-2-one
Formule: C₃H₅NO₂
MW: 87,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005268
Numéro CAS: 497-25-6
EINECS: 207-840-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité