Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-nitrophtalique

Fournisseur: Molekula
Attention

29966414-25G
MOLE29966414-25GEA 0 EUR InStock
MOLE29966414-25G
Acide 4-nitrophtalique
Acide 4-nitrophtalique


Formule: C₈H₅NO₆
Point de fusion: 162…165 °C
Numéro MDL: MFCD00007252
Numéro CAS: 610-27-5
EINECS: 210-215-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité