2-Hydroxy-1,4-naphtoquinone
Fournisseur: Molekula
30080734-100G
MOLE30080734-100GEA 0 EUR InStock
MOLE30080734-100G
2-Hydroxy-1,4-naphtoquinone
2-Hydroxy-1,4-naphtoquinone
Formule: C₁₀H₆O₃
Numéro MDL: MFCD00001678
Numéro CAS: 83-72-7
EINECS: 201-496-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité