4-Aminophénylamidine dichlorhydrate
Fournisseur: Molekula
30099181-5G
MOLE30099181-5GEA 0 EUR InStock
MOLE30099181-5G
4-Aminophénylamidine dichlorhydrate
4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₁Cl₂N₃
Point de fusion: 290…291 °C
Numéro MDL: MFCD00013001
Numéro CAS: 2498-50-2
EINECS: 219-692-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité