Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Aminobenzonitrile

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: p-Cyanoaniline, 4-Cyanoaniline, p-Aminobenzonitrile

30105118-25G
MOLE30105118-25GEA 0 EUR InStock
MOLE30105118-25G
4-Aminobenzonitrile
4-Aminobenzonitrile


Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 167 °C (1.1 mmHg)
Point de fusion: 84…87 °C
Densité: 1.274 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007821
Numéro CAS: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité