2-Méthoxyphénéthylamine
Fournisseur: Molekula
30113132-25G
MOLE30113132-25GEA 0 EUR InStock
MOLE30113132-25G
2-Méthoxyphénéthylamine
2-Méthoxyphénéthylamine
Formule: C₉H₁₃NO
Numéro MDL: MFCD00008186
Numéro CAS: 2045-79-6
EINECS: 218-066-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité