5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
Fournisseur: Molekula
30181991-25G
MOLE30181991-25GEA 0 EUR InStock
MOLE30181991-25G
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
Formule: C₁₂H₉ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00007287
Numéro CAS: 25781-92-4
EINECS: 247-261-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité