4-Isopropylbenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
30191840-100G
MOLE30191840-100GEA 0 EUR InStock
MOLE30191840-100G
4-Isopropylbenzaldéhyde
4-Isopropylbenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O
Numéro MDL: MFCD00006953
Numéro CAS: 122-03-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité