N-Méthyl-N-nitrosotoluène-4-sulfonamide
Fournisseur: Molekula
30261311-25G
MOLE30261311-25GEA 0 EUR InStock
MOLE30261311-25G
N-Méthyl-N-nitrosotoluène-4-sulfonamide
N-Méthyl-N-nitrosotoluène-4-sulfonamide
Formule: C₈H₁₀N₂O₃S
Numéro MDL: MFCD00002050
Numéro CAS: 80-11-5
EINECS: 201-252-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité