Dichlorure d'oxalyle
Fournisseur: Molekula
Danger
30419589-1KG
MOLE30419589-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE30419589-1KG
Dichlorure d'oxalyle
Dichlorure d'oxalyle
Formule: C₂Cl₂O₂
Point d'ébullition: 63 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000704
Numéro CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
ONU: 3129
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07046
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité