(±)-1-Aminoindane
Fournisseur: Molekula
Attention
30459654-5G
MOLE30459654-5GEA 0 EUR InStock
MOLE30459654-5G
(±)-1-Aminoindane
(±)-1-Aminoindan
Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1.5 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003799
Numéro CAS: 34698-41-4
EINECS: 252-158-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité