1-Acétylindole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: N-Acetylindole, Indol-1-yl methyl ketone, 1-(1-Indolyl)-1-ethanone, 1-(1H-Indol-1-yl)ethanone
30505578-1G
MOLE30505578-1GEA 0 EUR InStock
MOLE30505578-1G
1-Acétylindole
1-Acetylindole
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point d'ébullition: 97.5…101 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00038005
Numéro CAS: 576-15-8
EINECS: 209-396-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité