α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
30543599-1G
MOLE30543599-1GEA 0 EUR InStock
MOLE30543599-1G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine
Formule: C₈H₅F₆N
MW: 229,12 g/mol
Point d'ébullition: 173…177 °C (1013 hPa)
Densité: 1.479 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00074940
Numéro CAS: 328-93-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité