Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Anthracènecarbaldéhyde

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde

30708426-100G
MOLE30708426-100GEA 0 EUR InStock
MOLE30708426-100G
9-Anthracènecarbaldéhyde
9-Anthrealdehyde


Formule: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Point d'ébullition: 369 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001254
Numéro CAS: 642-31-9
EINECS: 211-383-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité