Salicylaldéhyde
Fournisseur: Molekula
Attention
30786630
MOLE30786630EA 0 EUR InStock
MOLE30786630
Salicylaldéhyde
Salicylaldéhyde
Formule: C₇H₆O₂
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003317
Numéro CAS: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
Merck Index: 13,08405
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité