6-Chloroindole
Fournisseur: Molekula
30799988-5G
MOLE30799988-5GEA 0 EUR InStock
MOLE30799988-5G
6-Chloroindole
6-Chloroindole
Formule: C₈H₆ClN
Point de fusion: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00005681
Numéro CAS: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité