9-Fluorènone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 9H-Fluoren-9-one
30859177-500G
MOLE30859177-500GEA 0 EUR InStock
MOLE30859177-500G
9-Fluorènone
9-Fluorènone
Formule: C₁₃H₈O
MW: 180,21 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 81…83 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001141
Numéro CAS: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité