Uracile
Fournisseur: Molekula
31200749-100G
MOLE31200749-100GEA 0 EUR InStock
MOLE31200749-100G
Uracile
Uracile
Formule: C₄H₄N₂O₂
Point d'ébullition: 379 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 194 °C
Densité: 0.99744 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006016
Numéro CAS: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Merck Index: 12,09985
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité