Chlorure d'allyltriphénylphosphonium
Fournisseur: Molekula
31295750-25G
MOLE31295750-25GEA 0 EUR InStock
MOLE31295750-25G
Chlorure d'allyltriphénylphosphonium
Allyltriphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₁H₂₀ClP
Numéro MDL: MFCD00031542
Numéro CAS: 18480-23-4
EINECS: 242-368-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité