Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iodonaphtalène

Fournisseur: Molekula
Attention

31459172-25G
MOLE31459172-25GEA 0 EUR InStock
MOLE31459172-25G
1-Iodonaphtalène
1-Iodonaphtalène


Formule: C₁₀H₇I
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1.738 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003876
Numéro CAS: 90-14-2
EINECS: 201-968-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité