D-(+)-Fucose
Fournisseur: Molekula
Synonyms: alpha-D-Fucose
31642524-1G
MOLE31642524-1GEA 0 EUR InStock
MOLE31642524-1G
D-(+)-Fucose
D-(+)-Fucose
Formule: C₆H₁₂O₅
Numéro MDL: MFCD00135603
Numéro CAS: 3615-37-0
EINECS: 222-792-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité