5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyrone
31686564-25G
MOLE31686564-25GEA 0 EUR InStock
MOLE31686564-25G
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone
Formule: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…152 °C
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006580
Numéro CAS: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 13,05334
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité