6-Fluoro-m-toluidine
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-fluorotoluene, 6-Fluoro-m-methylaniline, 2-Fluoro-5-methylaniline
31695268-5G
MOLE31695268-5GEA 0 EUR InStock
MOLE31695268-5G
6-Fluoro-m-toluidine
6-Fluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C (17 mmHg)
Densité: 1.109 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007654
Numéro CAS: 452-84-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité