Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Eosine J (jaunâtre)

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt

31787521-25G
MOLE31787521-25GEA 0 EUR InStock
MOLE31787521-25G
Eosine J (jaunâtre)
Eosine J (jaunâtre)


Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Point de fusion: 295…296 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité