Sodium azoture
Fournisseur: Molekula
Danger
31803515-500G
MOLE31803515-500GEA 0 EUR InStock
MOLE31803515-500G
Sodium azoture
Sodium azoture
Formule: NaN₃
Point de fusion: 275 °C
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003536
Numéro CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
ONU: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité