Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitro-o-toluidine

Fournisseur: Molekula
Danger

31882578-500G
MOLE31882578-500GEA 0 EUR InStock
MOLE31882578-500G
4-Nitro-o-toluidine
4-Nitro-o-toluidine


Formule: C₇H₈N₂O₂
Point de fusion: 135 °C
Densité: 1.366 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007734
Numéro CAS: 99-52-5
EINECS: 202-762-1
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité