Actinomycine D
Fournisseur: Molekula
32117981-25MG
MOLE32117981-25MGEA 0 EUR InStock
MOLE32117981-25MG
Actinomycine D
Actinomycin D
Formule: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Numéro MDL: MFCD00005033
Numéro CAS: 50-76-0
ONU: 3462
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité