Iodure de 2-chloro-1-méthylpyridinium
Fournisseur: Molekula
32135861-100G
MOLE32135861-100GEA 0 EUR InStock
MOLE32135861-100G
Iodure de 2-chloro-1-méthylpyridinium
Iodure de 2-chloro-1-méthylpyridinium
Formule: C₆H₇ClIN
MW: 255,49 g/mol
Point de fusion: 207 °C
Numéro MDL: MFCD00011984
Numéro CAS: 14338-32-0
EINECS: 238-288-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité