2,2,2-Trifluoroéthanol
Fournisseur: Molekula
Danger
32245729-100G
MOLE32245729-100GEA 0 EUR InStock
MOLE32245729-100G
2,2,2-Trifluoroéthanol
2,2,2-Trifluoroéthanol
Formule: C₂H₃F₃O
Point d'ébullition: 74,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43,5 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004672
Numéro CAS: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité