α,α'-Dichloro-m-xylène
Fournisseur: Molekula
32404482-100G
MOLE32404482-100GEA 0 EUR InStock
MOLE32404482-100G
α,α'-Dichloro-m-xylène
α,α'-Dichloro-m-xylène
Formule: C₈H₈Cl₂
MW: 175,06 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…35 °C
Densité: 1.302 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000912
Numéro CAS: 626-16-4
EINECS: 210-932-1
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité