Propyle hydroxy-4 benzoate
Fournisseur: Molekula
Attention
32467626-1KG
MOLE32467626-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE32467626-1KG
Propyle hydroxy-4 benzoate
Propyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002354
Numéro CAS: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 13,07958
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité