Acide 4-bromo-3,5-diméthoxybenzoïque
Fournisseur: Molekula
32596516-25G
MOLE32596516-25GEA 0 EUR InStock
MOLE32596516-25G
Acide 4-bromo-3,5-diméthoxybenzoïque
Acide 4-bromo-3,5-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₉BrO₄
Numéro MDL: MFCD01632140
Numéro CAS: 56518-42-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité